Equipos visuales de color, test silicato (ácido silícico), MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
Test rápidos, comparación visual de color.
- Resultados en 1 minuto
- De fácil uso
- Rangos de medición orientados a las aplicaciones
- Portátiles
- Envases de repuesto (RP) económicos
MQuant® with colour card comparator
Al utilizar cubetas con un paso de luz largo, los kits de tests MQuant® están especialmente indicados para la medición de concentraciones iónicas bajas (incluso de hasta 0,005 mg/L). Estos kits resultan especialmente apropiados para el análisis de agua potable, agua de manantiales, agua purificada y mineral, así como agua de refrigeración y de calderas.
MQuant® with colour disc comparator MCD
Using the comparator disc, these test kits are especially suitable for the analysis of turbid and coloured waters. The comparator disc is a practical and robust colour comparison device that provides reliable measurements, even in humid environments. Ideal for samples of medium to high concentration in applications ranging from testing bottled water to wastewater and other industrial water testing.
Información de suministro: cada kit contiene todos los reactivos y cubetas de reacción necesarios, una tabla de comparación de colores o disco giratorio (Microquant) e instrucciones completas de uso.