Equipos visuales de color, test dureza de carbonato, acidez (ph 4,3), MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.08048.0001 1.14653.0001 1.14653.0001_T
1.08048.0001EA 166 EUR
1.08048.0001 1.14653.0001 1.14653.0001_T
Equipos visuales de color, test dureza de carbonato, acidez (ph 4,3), MQuant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
Test rápidos, comparación visual de color.
  • Resultados en 5 minutos
  • De fácil uso
  • Rangos de medición orientados a las aplicaciones
  • Portátiles
  • Envases de repuesto  (RP) económicos
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Esta gama incluye tanto ensayos volumétricos como colorimétricos. Gracias a su amplia gama de aplicaciones, el sistema de test rápido Aquamerck® es el método ideal para acuarios, piscifactorías, ecología acuática, análisis medioambientales y análisis de aguas de refrigeración y de calderas.
**1 gota
Información de suministro: Cada kit contiene todos los reactivos y cubetas de reacción necesarios, una tabla de comparación de colores e instrucciones completas de uso.
Precaución: **1 gota