Turbidímetros portátiles, Turb® 430
Proveedor: WTW
600320 600325 600326 600321
705-1027EA 2150 EUR
705-1027 662-2147 705-0672 705-0671
Turbidímetros portátiles, Turb® 430
Turbidímetros
The Turb 430, with lab option via LabStation, include drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process control.
  • Identificación automática del intervalo de medición
  • Maletín de transporte resistente para uso sobre el terreno y unidad LabStation LSFlex de fácil uso en el laboratorio como accesorios opcionales
Certificaciones: Scattered light characteristics according to the European Pharmacopoeia 5,0.
AQA for data evaluation by interval setting and GLP compliant data export to a PC with LS data software option.
Información de suministro: Instrumento suministrado con un kit de calibración (0,02 ; 10 ; 1000 NTU), 2 cubetas vacías, toallitas de limpieza y 4 pilas AA.
El juego completo incluye los componentes señalados y un maletín de transporte con un accesorio de apoyo, un kit Kal (kit de calibración), dos cubetas vacías adicionales, un destornillador y un cable para PC.