Ácido fórmico ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Aminic Acid, Methanoic acid
Acondicionado en nitrógeno
85048.001EA 147 EUR
85048.001 85048.010 85048.051
Ácido fórmico ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Ácido fórmico
LC-MS additives are selective chemicals that are commonly added to the mobile phase in LC-MS. The objective is usually to improve the signal quality, but they can also be used to suppress unwanted signals or selectively enhance the signal of specific compounds in a mixture
  • High quality and LC-MS application tested
  • Improved ionisation and resolution
Formula: HCO₂H
Pto. Ebullición: 100…101 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 8,2…8,4 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003297
Núm. CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
IR: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min 99 %
Evaporation residue Max 0.0001 %
Ca (Calcium) (0.1 %) Max 0.2 ppm
K (Potassium) (0.1 %) Max 0.2 ppm
Mg (Magnesium) (0.1 %) Max 0.2 ppm
Na (Sodium) (0.1 %) Max 0.5 ppm
Transmittance (225 nm)(0.1 %) Min 20 %
Transmittance (235 nm)(0.1 %) Min 50 %
Transmittance (240 nm)(0.1 %) Min 80 %
Transmittance (250 nm)(0.1 %) Min 95 %
Transmittance (260 nm)(0.1 %) Min 99 %
Suitability for LC-MS (0.1 %) Passes test