Ácido trifluoroacético ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
TFA
Acondicionado en nitrógeno
85049.001EA
164
EUR
85049.001
85049.010
85049.051
Ácido trifluoroacético ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Ácido trifluoroacético
LC-MS additives are selective chemicals that are commonly added to the mobile phase in LC-MS. The objective is usually to improve the signal quality, but they can also be used to suppress unwanted signals or selectively enhance the signal of specific compounds in a mixture
- High quality and LC-MS application tested
- Improved ionisation and resolution
Formula:
C₂HF₃O₂ Pto. Ebullición: 71,8 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 1,490 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004169 Núm. CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Índice Merck: 13,09754 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (en sustancia anhídra) | Min 99.9 % |
Residuo de evaporación | Max 0.0001 % |
Agua | Max 0.005 % |
Ca (Calcio) | Max 0.2 ppm |
K (Potasio) | Max 0.2 ppm |
Mg (Magnesio) | Max 0.2 ppm |
Na (Sodio) | Max 0.5 ppm |
Transmitancia (205 nm) | Min 10 % |
Transmitancia (220 nm) | Min 50 % |
Transmitancia (230 nm) | Min 80 % |
Transmitancia (250 nm) | Min 95 % |
Transmitancia (255 nm) | Min 99 % |
Adecuado para LC-MS (0.1% solución acuosa) | Pasa test |