Equipos visuales de color, test cloro, MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.11113.0001 1.11114.0001 1.11157.0001 1.11160.0001 1.11174.0001 1.11143.0001
1.11113.0001EA 149 EUR
1.11113.0001 1.11114.0001 1.11157.0001 1.11160.0001 1.11174.0001 1.11143.0001
Equipos visuales de color, test cloro, MQuant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
Test rápidos, comparación visual de color.
  • Resultados en 2 minutos
  • De fácil uso
  • Rangos de medición orientados a las aplicaciones
  • Portátiles
  • Envases de repuesto  (RP) económicos
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Esta gama incluye tanto ensayos volumétricos como colorimétricos. Gracias a su amplia gama de aplicaciones, el sistema de test rápido Aquamerck® es el método ideal para acuarios, piscifactorías, ecología acuática, análisis medioambientales y análisis de aguas de refrigeración y de calderas.
Información de suministro: cada kit contiene todos los reactivos y cubetas de reacción necesarios, una tabla de comparación de colores e instrucciones completas de uso.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100