Monos resistentes a los productos químicos, MICROGARD® 2000 Ts PLUS
Proveedor: Ansell
WH20T-00111-07 WH20T-00111-05 WH20T-00111-06 WH20T-00111-03 WH20T-00111-04 WH20T-00111-02
113-8558EA 540 EUR
113-8558 113-8556 113-8557 113-8554 113-8555 113-8553
Monos resistentes a los productos químicos, MICROGARD® 2000 Ts PLUS
Prendas desechables
MICROGARD® 2000 está diseñado para permitir que el vapor de agua (la transpiración) salga del traje y, sin embargo, soportará la saturación de productos químicos líquidos y filtrará el 100% de las partículas de hasta 0,01 micrones de tamaño. El uso de una película microporosa estirable bidireccional de alta calidad proporciona una barrera eficaz contra los líquidos y las partículas, combinada con una alta tasa de transmisión de vapor de agua del interior al exterior.
  • La costura interna que está sobrecintada para ofrecer una mayor resistencia y una barrera efectiva a los líquidos y partículas
  • Muñecas, capucha y tobillos elásticos en forma de túnel - ayuda a minimizar el riesgo de formación de pelusas y contaminación cruzada
  • Los lazos del pulgar ayudan a prevenir el movimiento de la manga cuando se trabaja por encima de la cabeza
  • La correa de la barbilla ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada
  • Una sola cremallera con solapa resellable
  • Sin silicona: Crítico en las aplicaciones de pintura en aerosol
  • Poca pelusa: Reducción del riesgo de contaminación en zonas críticas
  • Antiestático: Aprobado conforme a la norma ISO 1149-5
Ideal para su uso en la agricultura, la pulverización de pintura, las industrias farmacéuticas, la fabricación de productos de fibra de vidrio, la construcción de barcos y buques y la minería.
Color: Blanco.
Certificaciones: Tipo 4-B/5-B/6-B, EN 14126, EN 1073-2, DIN 32781, EN 1149-5; Cat. III.