Patrones de punto de fusión
Proveedor: VWR Chemicals
85107.001EA 39.8 EUR
85107.001 85106.001 85108.001 85109.001 85110.001 85111.003 85112.003 85113.003 85101.001 85103.001 85104.001 85322.001 85105.001 88442.001 88444.001 88445.001 88446.001 88449.001
Patrones de punto de fusión
Normativas Estándar para punto de fusión
Estos patrones se pueden usar con cualquier medidor de punto de fusión. Se preparan con materia pura sin procesar. Los puntos de fusión se pueden determinar mediante un sistema calorímetro de barrido diferencial (DSC) de alta precisión que se calibra según la escala de temperatura internacional ITS-90.
  • Listos para usar
  • Trazable
  • Incertidumbre de medición de hasta ±0,3 °C
La gama de productos incluye desde benzofenona (+47 hasta +49 °C) a antraquinona (+283 hasta +286 °C).