Patrones de viscosidad
Proveedor: VWR Chemicals
85067.260EA 76.2 EUR
85067.260 85068.260 85069.260 85070.260 85071.260 85072.260 85073.260 85074.260 85075.260 85076.260 85324.260 85077.260 85078.260 85079.260 85081.260 85082.260 85083.260 85084.260 85085.260 85086.260 85087.260 85088.260 85089.260 85090.260 85091.260 85092.260 85093.260 85094.260 85095.260 85097.260 85098.260 85099.260 85100.260
Patrones de viscosidad
Normativas Estándar para viscometría
Estos patrones pueden utilizarse para la calibración, control, verificación, cualificación o validación de métodos en instrumentos de medición de viscosidad cinemática y dinámica (tanto manual como automática). Cada patrón está certificado para viscosidad cinemática (mm²/s, cSt), viscosidad dinámica (cP) y densidad (g/ml) a un amplio intervalo de temperaturas.
  • Fabricados a partir de aditivos y aceites de base estable de alta calidad
  • Vida útil prolongada con envase seguro
  • Todos los patrones siguen el comportamiento de líquido newtoniano
Estos patrones son trazables a la escala de temperatura ITS-90 y al valor patrón principal universalmente aceptado de la viscosidad del agua a 20 °C, definido como 1,0034 mm²/s (cSt) por la norma ISO 3666.
Certificaciones: Con certificación según ASTM D2162 con los viscosímetros Ubbelohde principales y acreditación ISO 17025 para calibración.