Patrones de índice de refracción
Proveedor: VWR Chemicals
85133.015EA
61.9
EUR
85133.015
85134.015
85135.015
85136.015
85137.015
85138.015
85114.015
85115.015
85116.015
85117.015
85118.015
85119.015
85120.015
85121.015
85122.015
85123.015
85124.015
85125.015
85126.015
85127.015
85128.015
85129.015
85130.015
85131.015
85132.015
Patrones de índice de refracción
Normativas
Estándar para índice de refracción
El índice de refracción de cada estándar se verifica usando un refractómetro calibrado y con control de temperatura.
- Patrones preparados gravimétricamente en peso/peso
- Soluto (sacarosa) y disolvente (agua) pesados en balanzas calibradas con pesos trazables a OIML
Certificaciones: Certificados de calibración según requisitos de ISO/IEC 17025.