Monos de sala limpia con capucha y botas integradas, BioClean-D™
Proveedor: Nitritex
S-BDFC-XL S-BDFC-L S-BDFC-XXL S-BDFC-XXXL S-BDFC-S S-BDFC-XS S-BDFC-M S-BDFC-XXXXL BDFC-L BDFC-XL BDFC-XXL
NITRS-BDFC-XLEA 373 EUR
NITRS-BDFC-XL NITRS-BDFC-L NITRS-BDFC-XXL NITRS-BDFC-XXXL NITRS-BDFC-S NITRS-BDFC-XS NITRS-BDFC-M NITRS-BDFC-XXXXL NITRBDFC-L NITRBDFC-XL NITRBDFC-XXL
Monos de sala limpia con capucha y botas integradas, BioClean-D™
Prendas desechables
El mono BioClean-D con capucha y botas integradas es una prenda desechable que ofrece comodidad y protección de pies a cabeza.
  • Ligero y sin pelusas
  • Material CleanTough
  • Los lazos del pulgar para asegurar una sujeción segura
  • Cremallera con tapa sellable
  • Capucha, espalda, puños y tobillos elásticos.
  • Suelas antideslizantes
El mono BioClean-D con capucha y botas integradas presenta un cierre frontal con cremallera con solapa protectora, capucha elástica, espalda, puños y tobillos y presillas para garantizar una sujeción segura. Las botas integradas tienen suelas antideslizantes para asegurar que cada paso se dé con confianza.
Certificaciones: EN ISO 13982-1:2004+A1:2009 (Tipo 5), EN ISO 13034:2005+A1:2010 (Tipo 6), EN 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Fabricado en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425 Módulo D.
Modelos estériles: Esterilizado de acuerdo con la norma ISO 11137-1:2006.
Envase: Una pieza por bolsa interior de PE sellada; una bolsa interior por bolsa exterior de PE sellada; 20 bolsas exteriores por caja forrada (20 piezas). Todos los tamaños están sujetos a una cantidad mínima de pedido y a un plazo de entrega.