Amonio carbonato en solución acuosa USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
85328.180EA 79.1 EUR
85328.180 85328.260
Amonio carbonato en solución acuosa USP disolución test (TS)
Amonio carbonato
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: (NH₄)₂CO₃
Pto. de fusión: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010890
Núm. CAS: 506-87-6
EINECS: 0
Índice Merck: 13,00508