Amonio cloruro 10,5% USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
85329.180EA 56.5 EUR
85329.180
Amonio cloruro 10,5% USP disolución test (TS)
Amonio cloruro
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Pto. de fusión: 335 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011420
Núm. CAS: 12125-02-9
Índice Merck: 13,00510
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/16640571.jpg