Bario cloruro aqueous solution USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Cloruro de bario
85332.180EA 46.2 EUR
85332.180 85332.260
Bario cloruro aqueous solution USP disolución test (TS)
Bario cloruro
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Pto. Ebullición: 1560
Pto. de fusión: 963
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003445
Núm. CAS: 10361-37-2
EINECS: 0
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,00998