Cobre (II) sulfato 0.5 mol/l USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Cupric sulphate
85343.180EA 52.5 EUR
85343.180 85343.260
Cobre (II) sulfato 0.5 mol/l USP disolución test (TS)
Cobre (II) sulfato
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: CuSO₄
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010981
Núm. CAS: 7758-98-7
EINECS: 0
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,02722