Amonio hierro (III) sulfato USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Ferric ammonium sulphate, Ammonium ferric sulphate
85346.180EA 37.8 EUR
85346.180 85346.260
Amonio hierro (III) sulfato USP disolución test (TS)
Amonio hierro (III) sulfato
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: H₄FeNO₈S₂
Número MDL: MFCD00012019
Núm. CAS: 10138-04-2
Índice Merck: 12,00549