Kits, test en cubetas nitrógeno (total), Spectroquant®, Supelco®
Proveedor: Merck
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
- Métodos validados y muy fáciles de usar
- Todos los reactivos necesarios para el análisis se incluyen en las cubetas para prácticamente todos los parámetros de ensayos
- El diseño del embalaje protege a las cubetas de las fluctuaciones de temperatura y la humedad durante el transporte y el almacenamiento
- El código de barras de las cubetas garantiza que se elija el método analítico correcto: se eliminan errores y se reducen los tiempos de configuración
Note: El rango ofertado en la siguiente tabla hace referencia a los instrumentos Prove y NOVA. Para algunos kits el rango de medida disponible para los instrumentos Spectroquant® Multy y Move 100 puede estar reducido.
ISO 23697-1: Water Quality — Determination of Total Bound Nitrogen (STTNb) in Water Using Small-Scale Sealed Tubes — Part 1
• Method: This standard describes the total nitrogen determination using the Dimethyl phenol reaction following Koroleff digestion.
• Spectroquant® Cell Tests 1.00613 and 1.14763 correspond to this norm.