Glicerina base solution USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
85348.180EA 207 EUR
85348.180 85348.260
Glicerina base solution USP disolución test (TS)
Glicerina
Disolución test lista para su uso
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Densidad: 1,2102 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 0
UN: 1824
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM