Ácido clorhídrico 1 N USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
85349.180EA 31.5 EUR
85349.180 85349.260
Ácido clorhídrico 1 N USP disolución test (TS)
Ácido clorhídrico
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 0
UN: 1789
ADR: 8,III