Kits, test de sulfuro, Spectroquant®, Supelco®
Proveedor: Merck
Spectroquant®
1.14779.0001EA 235 EUR
1.14779.0001
Kits, test de sulfuro, Spectroquant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
  • Kits de reactivos en presentación lista para usar muy estable suministrada con un diseño fácil de usar
  • Libre selección del formato de cubeta apropiado en función del intervalo de medición
  • Caducidad larga de hasta 3 años, a temperatura ambiente
  • Selección automática del método correcto con ayuda de la identificación del código de barras AutoSelector
Note: El rango ofertado en la siguiente tabla hace referencia a los instrumentos Prove y NOVA. Para algunos kits el rango de medida disponible para los instrumentos Spectroquant® Multy y Move 100 puede estar reducido.