Plomo (II) acetato USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
85351.180EA 117 EUR
85351.180 85351.260
Plomo (II) acetato USP disolución test (TS)
Diacetato de plomo
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: (H₃CCOO)₂Pb
Pto. de fusión: 280 °C
Número MDL: MFCD00012452
Núm. CAS: 301-04-2
EINECS: 0
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,05411