Patrones de densidad medidos a 15 °C
Proveedor: VWR Chemicals
Estos patrones de densidad se pueden utilizar como patrones de calibración para mediciones de densidad mediante técnicas picnométricas, vibratorias o con hidrómetros.
- Gran precisión en un amplio intervalo (0,6960 - 3,1140 g/ml) a 15 °C
- Metales pesados no tóxicos empleados en cualquier fórmula
- Se puede usar con cualquier marca o tipo de instrumento de medición de la densidad
- En una botella de vidrio de color ámbar a prueba de manipulaciones y de alta calidad
Estos patrones se preparan gravimétricamente (soluto y disolvente) mediante pesos trazables según la OIML. La densidad de los patrones se determina mediante picnómetros de referencia totalmente calibrados.
Certificaciones: De acuerdo con la norma ASTM D1480-12 para análisis de densidad o densidad relativa se emite un certificado de calibración conforme con los requisitos de las normas ISO/IEC 17025.