Patrones de densidad medidos a 80 °C
Proveedor: Avantor
VWR®
85307.180EA 100 EUR
85307.180 85318.180 85313.180 85315.180 85311.180 85309.180 85320.180 85314.180 85319.180 85316.180 85317.180 85312.180 85310.180 85306.180 85308.180 85321.180
Patrones de densidad medidos a 80 °C
Normativas Estándares de densidad
Estos patrones de densidad se pueden utilizar como patrones de calibración para mediciones de densidad mediante técnicas picnométricas, vibratorias o con hidrómetros.
  • Gran precisión en un amplio intervalo (0,6407 - 1,0302 g/ml) a 80 °C
  • Metales pesados no tóxicos empleados en cualquier fórmula
  • Se puede usar con cualquier marca o tipo de instrumento de medición de la densidad
  • En una botella de vidrio de color ámbar a prueba de manipulaciones y de alta calidad
Estos patrones se preparan gravimétricamente (soluto y disolvente) mediante pesos trazables según la OIML. La densidad de los patrones se determina mediante picnómetros de referencia totalmente calibrados.
Certificaciones: De acuerdo con la norma ASTM D1480-12 para análisis de densidad o densidad relativa se emite un certificado de calibración conforme con los requisitos de las normas ISO/IEC 17025.