Patrones de densidad medidos a 25 °C
Proveedor: VWR Chemicals
85209.180EA 102 EUR
85209.180 85210.180 85211.180 85200.180 85201.180 85202.180 85203.180 85207.180 85208.180 85212.180 85213.180 85214.180 85215.180 85216.180 85217.180 85218.180 85219.180 85220.180 85221.180 85223.180
Patrones de densidad medidos a 25 °C
Normativas Estándares de densidad
Estos patrones de densidad se pueden utilizar como patrones de calibración para mediciones de densidad mediante técnicas picnométricas, vibratorias o con hidrómetros.
  • Gran precisión en un amplio intervalo (0,6878 - 3,1043 g/ml) a 25 °C
  • Metales pesados no tóxicos empleados en cualquier fórmula
  • Se puede usar con cualquier marca o tipo de instrumento de medición de la densidad
  • En una botella de vidrio de color ámbar a prueba de manipulaciones y de alta calidad
Estos patrones se preparan gravimétricamente (soluto y disolvente) mediante pesos trazables según la OIML. La densidad de los patrones se determina mediante picnómetros de referencia totalmente calibrados.
Certificaciones: De acuerdo con la norma ASTM D1480-12 para análisis de densidad o densidad relativa se emite un certificado de calibración conforme con los requisitos de las normas ISO/IEC 17025.