Patrones de densidad medidos a 60 °C
Proveedor: Avantor
VWR®
85302.180EA 100 EUR
85302.180 85292.180 85297.180 85300.180 85305.180 85290.180 85296.180 85294.180 85291.180 85303.180 85301.180 85304.180 85299.180 85293.180 85295.180
Patrones de densidad medidos a 60 °C
Normativas Estándares de densidad
Estos patrones de densidad se pueden utilizar como patrones de calibración para mediciones de densidad mediante técnicas picnométricas, vibratorias o con hidrómetros.
  • Gran precisión en un amplio intervalo (0,6582 - 1,0478 g/ml) a 60 °C
  • Metales pesados no tóxicos empleados en cualquier fórmula
  • Se puede usar con cualquier marca o tipo de instrumento de medición de la densidad
  • En una botella de vidrio de color ámbar a prueba de manipulaciones y de alta calidad
Estos patrones se preparan gravimétricamente (soluto y disolvente) mediante pesos trazables según la OIML. La densidad de los patrones se determina mediante picnómetros de referencia totalmente calibrados.
Certificaciones: De acuerdo con la norma ASTM D1480-12 para análisis de densidad o densidad relativa se emite un certificado de calibración conforme con los requisitos de las normas ISO/IEC 17025.