Patrones de densidad medidos a 40 °C
Proveedor: VWR Chemicals
85237.180EA 102 EUR
85237.180 85241.180 85243.180 85244.180 85245.180 85248.180 85250.180 85252.180
Patrones de densidad medidos a 40 °C
Normativas Estándares de densidad
Estos patrones de densidad se pueden utilizar como patrones de calibración para mediciones de densidad mediante técnicas picnométricas, vibratorias o con hidrómetros.
  • Gran precisión en un amplio intervalo (0,6752 - 3,0852 g/ml) a 40 °C
  • Metales pesados no tóxicos empleados en cualquier fórmula
  • Se puede usar con cualquier marca o tipo de instrumento de medición de la densidad
  • En una botella de vidrio de color ámbar a prueba de manipulaciones y de alta calidad
Estos patrones se preparan gravimétricamente (soluto y disolvente) mediante pesos trazables según la OIML. La densidad de los patrones se determina mediante picnómetros de referencia totalmente calibrados.
Certificaciones: De acuerdo con la norma ASTM D1480-12 para análisis de densidad o densidad relativa se emite un certificado de calibración conforme con los requisitos de las normas ISO/IEC 17025.