Equipos visuales de color, test nitritos, MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.14408.0001 1.14424.0001 1.14658.0001 1.14774.0001 1.18463.0002 1.08025.0001
1.14408.0001EA 252 EUR
1.14408.0001 1.14424.0001 1.14658.0001 1.14774.0001 1.18463.0002 1.08025.0001
Equipos visuales de color, test nitritos, MQuant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
Test kits for quick, semi-quantitative analysis in situ, without the expense of transporting samples to the laboratory. Simple step by step illustrated instructions mean the kits can be used without special chemical training.
  • Resultados en 1 minuto
  • De fácil uso
  • Rangos de medición orientados a las aplicaciones
  • Portátiles
  • Envases de repuesto  (RP) económicos
MQuant® with colour disc comparator
Using the comparator disc, these test kits are especially suitable for the analysis of turbid and coloured waters. The comparator disc is a practical and robust colour comparison device that provides reliable measurements, even in humid environments. Ideal for samples of medium to high concentration in applications ranging from testing bottled water to wastewater and other industrial water testing.
MQuant® titrimetric and colorimetric methods (formerly Aquamerck®)
Esta gama incluye tanto ensayos volumétricos como colorimétricos. Gracias a su amplia gama de aplicaciones, el sistema de test rápido Aquamerck® es el método ideal para acuarios, piscifactorías, ecología acuática, análisis medioambientales y análisis de aguas de refrigeración y de calderas.
MQuant® with colour card comparator
Al utilizar cubetas con un paso de luz largo, los kits de tests MQuant® están especialmente indicados para la medición de concentraciones iónicas bajas (incluso de hasta 0,005 mg/L). Estos kits resultan especialmente apropiados para el análisis de agua potable, agua de manantiales, agua purificada y mineral, así como agua de refrigeración y de calderas.
La siguiente tabla indica que sistema de medida se usa para que test. Ver debajo de la columna "Tipo":
MCD = MQuant® disco comparador
MCC = MQuant® tarjeta comparadora
MTC = MQuant® titración y colorimetria
Información de suministro: cada kit contiene todos los reactivos y cubetas de reacción necesarios, una tabla de comparación de colores o disco giratorio (Microquant) e instrucciones completas de uso.
Envase: RP= Paquete del repuesio