Mercurio dicloruro en solución acuosa USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Mercurio (II) cloruro, Mercúrico cloruro, Mercurio cloruro
85352.180EA 88 EUR
85352.180 85352.260
Mercurio dicloruro en solución acuosa USP disolución test (TS)
Mercurio dicloruro
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: HgCl₂
MW: 271.5 g/mol
Pto. Ebullición: 302
Pto. de fusión: 273
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011041
Núm. CAS: 7487-94-7
EINECS: 0
UN: 2922
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,05901