Ácido perclórico 0.1 N en solución acuosa USP disolución test (TS) 34 conforms to USP 34
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
85359.180EA 60.1 EUR
85359.180 85359.260
Ácido perclórico 0.1 N en solución acuosa USP disolución test (TS) 34 conforms to USP 34
Ácido perclórico
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: HClO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011325
Núm. CAS: 7601-90-3
EINECS: 0
UN: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM