Potasio carbonato aqueous solution USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Potash
85365.180EA 33.7 EUR
85365.180 85365.260
Potasio carbonato aqueous solution USP disolución test (TS)
Potasio carbonato
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: K₂CO₃
MW: 138.21 g/mol
Pto. de fusión: 891
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011382
Núm. CAS: 584-08-7
EINECS: 0
Índice Merck: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM