Potasio yoduro 16,5% (w/v) en solución acuosa USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
85366.180EA 179 EUR
85366.180 85366.260
Potasio yoduro 16,5% (w/v) en solución acuosa USP disolución test (TS)
Potasio yoduro
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: Kl
Pto. de fusión: 686 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 0
Índice Merck: 13,07727