Potasio permanganato 0.1 N en solución acuosa USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
85367.180EA 31.7 EUR
85367.180 85367.260
Potasio permanganato 0.1 N en solución acuosa USP disolución test (TS)
Potasio permanganato
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: KMnO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 0
UN: 3082
ADR: 9,III