Plata nitrato 0.1 N en solución acuosa USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
85370.180EA 183 EUR
85370.180 85370.260
Plata nitrato 0.1 N en solución acuosa USP disolución test (TS)
Plata nitrato
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Pto. Ebullición: 444
Pto. de fusión: 210
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 0
UN: 3264
ADR: 8 III
IR: 01-2119513705-43
Índice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM