Sodio hidróxido 1 N en solución acuosa USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Caustic soda
85373.180EA
29.5
EUR
85373.180
85373.260
Sodio hidróxido 1 N en solución acuosa USP disolución test (TS)
Sodio hidróxido
Disolución test lista para su uso.
- Según los requerimientos de la farmacopea
- Ahorro de tiempo y de gastos
- Independiente, trazable y certificado
- Acorde con la USP 34
- Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula:
NaOH MW: 40 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 0 UN: 1824 ADR: 8,II |