Sodio tiosulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
85374.180EA 31.5 EUR
85374.180 85374.260
Sodio tiosulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa USP disolución test (TS)
Sodio tiosulfato
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: Na₂S₂O₃
Pto. de fusión: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 0
Índice Merck: 12,08844