Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1 N) en solución acuosa USP disolución test (TS) 34
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
85376.180EA 24.3 EUR
85376.180 85376.260
Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1 N) en solución acuosa USP disolución test (TS) 34
Ácido sulfúrico
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 0
UN: 3264
ADR: 8,III