Cinc sulfato 0.05 mol/l (0.05 N) en solución acuosa USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
85378.180EA 23.9 EUR
85378.180 85378.260
Cinc sulfato 0.05 mol/l (0.05 N) en solución acuosa USP disolución test (TS)
Cinc sulfato
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: O₄SZn
MW: 161.45 g/mol
Pto. de fusión: 100
Densidad: 1.45
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011302
Núm. CAS: 7733-02-0
EINECS: 0
Índice Merck: 12,10293