Amoníaco en solución USP disolución test (TS) 34
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hidróxido de amonio
85380.180EA 61.6 EUR
85380.180 85380.260
Amoníaco en solución USP disolución test (TS) 34
Amoníaco en solución
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 0
ADR: 8,III