Potasio bromato 0,100 N en solución acuosa 1 N en solución acuosa USP disolución test (TS) 34
Proveedor: VWR Chemicals
85334.180EA
170
EUR
85334.180
85334.260
Potasio bromato 0,100 N en solución acuosa 1 N en solución acuosa USP disolución test (TS) 34
Potasio bromato
Disolución test lista para su uso.
- Según los requerimientos de la farmacopea
- Ahorro de tiempo y de gastos
- Independiente, trazable y certificado
- Acorde con la USP 34
- Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula:
KBrO₃ MW: 167 g/mol Pto. de fusión: 350 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011359 Núm. CAS: 7758-01-2 EINECS: 0 Índice Merck: 13,01378 |