Test kit, fotométrico, Amonio, test en cuveta LCK
Proveedor: Hach
LCK303 LCK304 LCK305 LCK302 LCK502 LCK503 LCK505 LCK504
705-3006EA 146 EUR
705-3006 705-3007 705-3008 705-3005 HACHLCK502 HACHLCK503 HACHLCK505 HACHLCK504
Test kit, fotométrico, Amonio, test en cuveta LCK
Kits para test medioambiente
Cuvette tests for water testing applications.
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Máxima seguridad para usuarios gracias al sistema cerrado y baja cantidad de reactivos
  • Dosificación cómoda y sin errores de los reactivos
  • Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
  • Diferenciación entre los tests y rangos de medida mediante la codificación por colores
Shelf life: 18 months from production date.
Temperatura de almacenamiento: 2 - 8 °C (mantener refrigerado)
Certificaciones: ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1
Información accesorios: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits, with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance you need.