Guantes de nitrilo, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Proveedor: KIMBERLY CLARK
97610 97611 97612 97613 97614
112-4862EA 25.7 EUR
112-4862 112-4863 112-4864 112-4865 112-4866
Guantes de nitrilo, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Guantes
These gloves provide protection in life science and pharmaceutical manufacturing environments. The anti-static safety gloves provide all the comfort and assurance that is needed in research laboratories. The synthetic nitrile polymer (Acrylonitrile Butadiene) is highly watertight with a low risk of pinholes and, once on, these gloves will both dissipate static and minimise any risk of latex or silicone hypersensitivity, helping to keep hands healthy and protected while supporting contamination-free research.
  • Muy buena protección, limpieza y calidad
  • Longitud del puño adicional para una mayor protección
  • Más fuertes y más delgados que los de látex con una mejor protección contra una amplia gama de productos químicos, incluidos los fármacos citotóxicos
  • Las puntas de los dedos texturizadas aumentan la adherencia y la sensibilidad táctil
  • Ambidiestro y desechables para una colocación rápida y reciclaje
  • No contienen látex de caucho natural o silicona, lo que reduce el potencial para reacciones de hipersinsibilidad de TIPO I asociadas a guantes.
Los guantes son ideales para su uso en aplicaciones de alto riesgo dentro de las ciencias biológicas, la investigación biomédica, la ciencia forense y la fabricación de medicamentos no estériles. Proporcionan el más alto nivel de protección en la gama de guantes Kimtech™*, también estan aprobados para el contacto con alimentos y proporcionan protección contra las salpicaduras de productos químicos y de microorganismos. También son ISO16604 resistentes a virus.
Certificaciones: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0,65
Food contact approved.