VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Microcentrifuge
Proveedor: VWR Collection
521-2161EA 421 EUR
521-2161 521-2162 521-2163 521-2319
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Microcentrifuge
Centrífugas Microcentrífugas
Estas centrífugas personales tienen una velocidad fija de 6000 min⁻¹/2000×g y están diseñadas para aplicaciones que requieren fuerzas g relativamente bajas, como microfiltración, separación de células y centrifugado rápido de las paredes de los tubos.
  • Rotores de liberación rápida: no se requieren herramientas para cambiar los rotores o colocarlos en el eje del motor
  • Fácil de usar: cierre la tapa de la centrífuga para iniciar el proceso; presione y suelte la pestaña de la tapa para detenerla
El rotor de tubos centrifuga hasta ocho tubos de microcentrífuga de plástico individuales de 1,5/2,0 ml. También acepta tubos de 0,5 y 0,4 ml con los adaptadores suministrados. El rotor PCR adicional está diseñado para centrifugar cuatro tubos de PCR en tira de 8×0,2 ml. También acepta hasta 32 tubos individuales de 0,2 ml.
Información de suministro: Se suministra con rotor de 8×1,5/2,0 ml, rotor de tiras de 4× (8×0,2 ml), 8 adaptadores para tubos de 0,4 ml y 8 adaptadores para tubos de 0,5 ml.