Módulo de congelación, Corning® CoolCell®
Proveedor: Corning
432000 432001 432002 432003 432004 432005 432006 432007 432008 432009 432010 432011 432138
479-1840EA 183 EUR
479-1840 479-1841 479-1842 479-1843 479-1844 479-1845 479-1848 479-1849 479-1850 479-1851 479-1918 479-1919 CORN432138
Módulo de congelación, Corning® CoolCell®
Cajas Criocajas
Los contenedores de congelación celular sin alcohol CoolCell® garantizan una congelación celular estandarizada a una velocidad controlada de −1 °C/minuto en un congelador a −80 °C, sin alcohol ni líquidos.
  • Sin alcohol, sin fluidos, sin preenfriamiento
  • No hay variabilidad, todos los viales tienen una velocidad de congelación uniforme
  • El diseño radialmente simétrico asegura la consistencia del vial
  • No hay costes continuos, no hay que comprar ni desechar alcohol
  • Sin tapas atascadas, la tapa ergonómica se desprende fácilmente cuando se congela
  • No está frío al tacto cuando se saca del congelador a ‒80 °C
  • Tiempo de reutilización rápido, listo para volver a usar después de cinco minutos
Probado para su uso con una variedad de tipos de células, incluyendo células madre, células primarias, líneas celulares PBMC, células de insectos, levaduras y otras. La tecnología CoolCell®, pendiente de patente, utiliza un núcleo de aleación termoconductora y un material exterior altamente insular para controlar la velocidad de eliminación del calor y proporcionar una criopreservación celular reproducible. Las unidades CoolCell son fáciles de usar y ofrecen resultados comparables a los costosos congeladores programables.
CoolCell® LX
Para 12 viales criogénicos estándar de 1,0 a 2,0 ml, 1,0 ml de relleno por vial. Simetría radial para una congelación uniforme del vial. Pocillos numerados para facilitar la identificación de la muestra. Tapa biselada para un agarre seguro y una fácil apertura. Tapas de frascos expuestas cuando la tapa está abierta para una extracción rápida y organizada de las muestras congeladas.
CoolCell® FTS30
Para 30 viales criogénicos estándar de 1,0 a 2,0 ml, 1,0 ml de relleno por vial. Microconvección controlada para la congelación uniforme de 30 viales. Bandeja de frascos extraíble para transferir en un solo paso las muestras dentro y fuera de la cámara de congelación.
CoolCell® 5 mL LX
Para 12 viales criogénicos estándar de 3,5 a 5,0 ml de llenado, 3,5 a 5,0 de llenado por vial. Simetría radial para una congelación uniforme del vial. Pocillos numerados para facilitar la identificación de la muestra. Tapa biselada para un agarre seguro y una fácil apertura. Tapas de frascos expuestas cuando la tapa está abierta para una extracción rápida y organizada de las muestras congeladas.
CoolCell® SV2 and CoolCell® SV10
Para 12 ampollas inyectables estándar de 2,0 ml, 1,0 ml de relleno por ampolla (SV2). Para 6 ampollas inyectables estándar de 10,0 ml, 5,0 ml de relleno por ampolla (SV10). Simetría radial para una congelación uniforme de las ampollas inyectables. Tapa de fácil apertura. Tapas de frascos expuestas cuando la tapa está abierta para una extracción rápida y organizada de las muestras congeladas.
CoolCell SV10 Stem Cell Cryopreservation System
incluye el XT Starter Benchtop Cooler, Corning® CoolRack SV10 y CoolCell SV10 Cell Freezing Container para 6 viales inyectables.
CoolCell® Filler Vials
Para asegurar la consistencia de la tasa de congelación de células y resultados uniformes cuando se utilicen contenedores CoolCell, inserte un vial de relleno CoolCell en los pocillos vacíos cuando congele menos de una carga completa. Apto para uso repetido y compatible con los contenedores CoolCell LX, CoolCell FTS30 y CoolCell 5 ml LX.
CoolCell® FTS30 Vial Module
El módulo de viales FTS30 es un soporte para viales criogénicos de 30×1,0 ml o 2,0 ml que permite introducir y extraer los 30 viales a la vez en un solo paso. Se adapta a una caja de crioconservación estándar de 5,0×5,0×2,0". Compatible con hielo seco y nitrógeno líquido.