Guantes resistentes al frio, uvex unilite thermo plus
Proveedor: UVEX
6059208 6059209 6059210 6059211
112-4526EA 83 EUR
112-4526 112-4527 112-4528 112-4529
Guantes resistentes al frio, uvex unilite thermo plus
Guantes
Estos guantes de seguridad de invierno cuentan con una construcción de doble capa: el guante interior está hecho de acrílico y una mezcla de lana virgen, el guante exterior está hecho de poliamida/elastano. Los guantes tienen un revestimiento de polímero flexible en la palma, los dedos y parcialmente en el dorso de la mano.
  • Recubrimiento extremadamente robusto que es flexible incluso a bajas temperaturas
  • Construcción de doble capa que garantiza un aislamiento eficaz
  • Excelente destreza, alta flexibilidad
  • Fuerza mecánica
Ideal para conductores de camiones y para su uso en almacenes frigoríficos o cuando se trabaja en condiciones de frío. Para su uso en zonas secas y ligeramente húmedas.
Certificaciones: EN 388 (3131X), EN 511 (010)