Test kit, fotométrico, DQO, test en cuveta LCK
Proveedor: Hach
LCK114 LCK614 LCK914 LCK014 LCK314 LCK514 LCK1014 LCK1414
705-3033EA 131 EUR
705-3033 705-3037 705-3038 705-3032 705-3034 705-3036 705-3075 705-3073
Test kit, fotométrico, DQO, test en cuveta LCK
Kits para test medioambiente
Cuvette tests for water testing applications. Pre-dosed reagents for maximum safety.
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Máxima seguridad para usuarios gracias al sistema cerrado y baja cantidad de reactivos
  • Dosificación cómoda y sin errores de los reactivos
  • Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
  • Diferenciación entre los tests y rangos de medida mediante la codificación por colores
Temperatura de almacenamiento:15 - 25 °C (proteger de la luz)
Certificaciones: ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Información accesorios: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits and with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance you need.