Sodio fluoruro 97%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
191270010 191270250 191275000 191270050
ACRO191270010EA 81.9 EUR
ACRO191270010 ACRO191270250 ACRO191275000 ACRO191270050
Sodio fluoruro 97%, extra puro
Sodio fluoruro
Formula: NaF
MW: 41.99 g/mol
Pto. Ebullición: 1700
Pto. de fusión: 993
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003524
Núm. CAS: 7681-49-4
UN: 1690
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Titration ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤120 ppm
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Sodium fluosilicate ≤1 % (Na2SiF6)
Iron (Fe) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm