Propylamine hydrochloride 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
221890250
221891000
ACRO221890250EA
58.3
EUR
ACRO221890250
ACRO221891000
Propylamine hydrochloride 99+%
Propylamine hydrochloride
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formula:
C₃H₉N Pto. de fusión: 160…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012911 Núm. CAS: 556-53-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 164 °C |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (On dry substance) |