Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. ∼ 70.000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
222270050 222271000 222275000
ACRO222270050EA 47.8 EUR
ACRO222270050 ACRO222271000 ACRO222275000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. ∼ 70.000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt
Appearance: White to tan Powder
Formula: [-CH₂CH(C₆H₄)SO₃Na)-]n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084449
Núm. CAS: 25704-18-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Powder