Carnauba wax, amarillo, refinado No. 1

Proveedor: Thermo Scientific

222380010 222382500 222380050
ACRO222380010EA 136 EUR
ACRO222380010 ACRO222382500 ACRO222380050
Carnauba wax, amarillo, refinado No. 1
Carnauba wax

CAS No.: 8015-86-9

Pto. de fusión: 81…86 °C
Pto. de inflamación: 282 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130724
Núm. CAS: 8015-86-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Yellow Flakes
Melting point 80 to 88°C
Residue after ignition ≤0.25 %
Acid value 2 to 7 mg KOH/g
Saponification value 78 to 95 mg KOH/g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR