Sodio ammonio hidrogenofosfato tetrahidrato 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: XSodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate, Sodium ammonium phosphate, Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate, Sodium ammonium phosphate tetrahydrate, Ammonium sodium phosphate tetrahydrate
222640010 222640025 222642500
ACRO222640010EA 146 EUR
ACRO222640010 ACRO222640025 ACRO222642500
Sodio ammonio hidrogenofosfato tetrahidrato 99% para análisis
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
CAS No.: 7783-13-3
Formula: NaNH₄HPO₄·4H₂O
MW: 209.07 g/mol
Pto. de fusión: 80 °C
Densidad: 1.54 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066970
Núm. CAS: 7783-13-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration with HCl ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in NH4OH)